Learn More
Potassium Ethoxide (>85%), TRC
Codice prodotto. 30417755
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30417755 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30417755 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP5894601G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Ethoxide
CAS 917-58-8
Formula molecolare C2H5OK
Quantità 1 g
Sinonimo Potassium Ethanolate, Potassium Ethylate, Ethyl Alcohol','Potassium Salt, Ethanol','Potassium Salt
InChI Formula InChI=1S/C2H5O.K/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
SMILES [K+].CC[O-]
IUPAC Name potassium;ethanolate
Molecular Weight (g/mol) 84.16
Peso formulazione 83.9977