Learn More
Potassium Ethoxide (>85%), TRC
Codice prodotto. 30409495
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409495 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409495 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP589460500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Ethoxide
CAS 917-58-8
Formula molecolare C2H5OK
Quantità 500 mg
Sinonimo Potassium Ethanolate, Potassium Ethylate, Ethyl Alcohol','Potassium Salt, Ethanol','Potassium Salt
InChI Formula InChI=1S/C2H5O.K/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
SMILES [K+].CC[O-]
IUPAC Name potassium;ethanolate
Molecular Weight (g/mol) 84.16
Peso formulazione 83.9977