Learn More
Potassium ethyltrifluoroborate, 97%
Codice prodotto. 11996081 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11996081 5 g 5g
11986081 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11996081 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 444880050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 44248-07-9 | C2H5BF3K | 135.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 44248-07-9
Formula molecolare C2H5BF3K
Molecular Weight (g/mol) 135.97
Numero MDL MFCD04112713
InChI Key GIIPADVFWNGSKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium ethyltrifluoroborate, potassium ethyltrifluoroboranuide, potassium ethytrifluoroborate, amtb738, ethyltrifluoroborate potassium salt, potassium ethyl trifluoro borate 1-
PubChem CID 23668491
IUPAC Name potassium;ethyl(trifluoro)boranuide
SMILES [K+].CC[B-](F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium ethyltrifluoroborate
Punto di fusione 80.0°C to 84.0°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 135.97
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium ethyltrifluoroborate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.