Learn More
Potassium ferricyanide, 99+%, ACS reagent
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium ferricyanide |
| Nota nome | 99+% |
| Colore | Orange to Red |
| Forma fisica | Crystals and/or Chunks |
| Quantità | 5 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Iodometry) |
| Formula lineare | K3Fe(CN)6 |
| Fieser | 01,929; 02,345; 04,406; 05,554; 06,480; 07,300; 08,410; 09,385; 13,255 |
| Indice di Merck | 15,7751 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 464g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
| Vedi altri risultati |