Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium ferricyanide |
| Nota nome | p.a. |
| Colore | Orange to Red |
| Forma fisica | Crystals and/or Chunks |
| Quantità | 500 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Iodometry) |
| Formula lineare | K3Fe(CN)6 |
| Fieser | 01,929; 02,345; 04,406; 05,554; 06,480; 07,300; 08,410; 09,385; 13,255 |
| Indice di Merck | 15, 7751 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 464g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
| Vedi altri risultati |