Learn More
Potassium Ferricyanide, BAKER ANALYZED™ ACS Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15558084 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
Codice prodotto. 15558084
Marca: Avantor J.T.Baker 310405
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Ferricyanide
CAS 13746-66-2
Forma fisica Crystals
Quantità 2.5 kg
Note sul grado di purezza Meets ACS reagent chemical requirements
Formula molecolare C6FeK3N6
Numero MDL MFCD00011392
Sinonimo potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
InChI Key QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
IUPAC Name tripotassium;iron(3+);hexacyanide
Molecular Weight (g/mol) 329.25
PubChem CID 26250
Peso formulazione 329.26
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 1.85kg