Learn More
Potassium Ferricyanide(III), 99%, >10μm, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. p-7120697 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 15616750
Marca: Honeywell-Fluka 70258750G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Powder or chunks, <10 μm, 99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13746-66-2
Formula molecolare C6FeK3N6
Molecular Weight (g/mol) 329.25
Numero MDL MFCD00011392
InChI Key QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
IUPAC Name tripotassium;iron(3+);hexacyanide
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium ferricyanide(III)
Punto di fusione Decomposes without melting
Colore Red
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Formula lineare K3Fe(CN)6
Numero UN NONH for all modes of transport
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.85g/cm3 at 20°C