Learn More
Potassium ferrocyanide trihydrate, 98.5%, ACS reagent
Codice prodotto. 10566412 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10566412 5 g Glass bottle 5g
10566602 500 g Flacone in plastica 500g
10678144 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10566412 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424130050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 14459-95-1 | C6H6FeK4N6O3 | 422.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14459-95-1
Formula molecolare C6H6FeK4N6O3
Molecular Weight (g/mol) 422.39
Numero MDL MFCD00167023
InChI Key NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Potassium hexacyanoferrate(II)
IUPAC Name tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium ferrocyanide trihydrate
Punto di fusione 70.0°C
Colore Yellow
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 98.50%
Formula lineare K4Fe(CN)6·3H2O
Indice di Merck 15, 7752
Informazioni di solubilità Solubility in water: 270g/L (12°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 422.4
Percent Purity 98.5%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.85
Densità 1.8500g/mL
Identificativo prodotto
  • Potassium ferrocyanide trihydrate
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smaltimento approvato.