Learn More
Potassium fluoride, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11389867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11389867 25 g 25g
11379867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11389867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042217.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
A versatile fluoride ion source used in a study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels, in the room temperature oxidation of noble metals in HF, and in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides. This ion source is used recently in a study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels, in the room temperature oxidation of noble metals in HF, and in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-23-3
Formula molecolare FK
Molecular Weight (g/mol) 58.10
Numero MDL MFCD00011398
InChI Key NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
IUPAC Name potassium fluoride
SMILES [F-].[K+]
Specifications
Punti di ebollizione 1505°C
Materiale o nome chimico Potassium fluoride
Punto di fusione 859°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (metals basis)
Beilstein 3902818
Informazioni di solubilità Soluble in water (1 M at 20°C) and hydrogen fluoride. Insoluble in alcohol.
Peso formulazione 58.1
Indice di rifrazione 1.363
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White powder/flake/crystalline/beads
Pressione del vapore 0.13 hPa at 752°C
Densità 2.48