Learn More
Potassium Fluoride, 99%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15663130 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15663130 50 g Flacone in polietilene 50g
15653130 250 g Flacone in polietilene 250g
15643130 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15663130 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 30759950G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Spray-dried, 99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-23-3
Formula molecolare FK
Molecular Weight (g/mol) 58.10
Numero MDL MFCD00011398
InChI Key NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
IUPAC Name potassium;fluoride
SMILES [F-].[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 1505°C
Materiale o nome chimico Potassium Fluoride
Punto di fusione 858°C
Forma fisica Spray-Dried
Quantità 50 g
Formula lineare KF
Numero UN UN1812
Beilstein 3902818
Peso formulazione 58.1g/mol
Percent Purity 99%
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 2.48g/cm3