Learn More
Potassium fluoride, ACS, 99% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11369867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11369867 500 g 500g
11359867 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11369867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042216.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Potassium fluoride is used in metal finishing, batteries, coatings and photographic chemicals. It is utilized for the study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels as well as in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides. It finds application in the electronic industry as a metal surface treatment product. It is used as a preservative, a food additive, a catalyzer and a water absorbing agent. In the Finkelstein reaction, it is actively involved in the conversion of chlorocarbons to fluorocarbons using polar solvents like dimethyl formamide and ethylene glycol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-23-3
Formula molecolare FK
Molecular Weight (g/mol) 58.10
Numero MDL MFCD00011398
InChI Key NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
SMILES [F-].[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 1505°C
Materiale o nome chimico Potassium fluoride
Punto di fusione 859°C
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99% min
Formula lineare KF
Numero UN UN1812
Beilstein 3902818
Indice di Merck 14,7632
Informazioni di solubilità Solubility in water at 21° (96g/100mL); Freely soluble in boiling water; Soluble in aqueous HF, liquid NH3; Insoluble in anhydrous alcohol
IUPAC Name potassium fluoride
Peso formulazione 58.1
Percent Purity ≤99%
Grado ACS
Indice di rifrazione 1.363
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.48 g/mL