Learn More
Potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11367267
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367267 250 g 250g
11377267 25 g 25g
11387267 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11367267 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011555.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Potassium fluoride dihydrate is used as a stationary phase in gas chromatography. It is also used for the conversion of chlorocarbons into fluorocarbons through Finkelstein reaction. Further, it is used as a fluxing agent of silver brazing and metallurgical processing. It serves as an analytical reagent, complexing agent and masking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13455-21-5
Formula molecolare FH4KO2
Molecular Weight (g/mol) 94.13
Numero MDL MFCD00149929
InChI Key MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
PubChem CID 23708904
SMILES O.O.[F-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium fluoride dihydrate
Punto di fusione 41°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 250 g
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.352
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.5 g/mL
Numero UN UN1812
Indice di Merck 14,7632
Informazioni di solubilità Freely soluble in waterSoluble in water; Insoluble in ethanol.
IUPAC Name potassium;fluoride;dihydrate
Peso formulazione 94.13 (58.10 Anhydrous)
Percent Purity ≥98.5%