Learn More
Potassium Fluoride Dihydrate, 98%, Reagent grade, Solstice
Codice prodotto. 15672160 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15672160 5 g Flacone in polietilene 5g
15652160 100 g Flacone in polietilene 100g
15662160 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15672160 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 2218725G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13455-21-5
Formula molecolare FH4KO2
Molecular Weight (g/mol) 94.13
Numero MDL MFCD00149929
InChI Key MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
PubChem CID 23708904
SMILES O.O.[F-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Fluoride Dihydrate
Quantità 5 g
Formula lineare KF · 2H2O
Numero UN UN1812
IUPAC Name potassium;fluoride;dihydrate
Peso formulazione 94.13g/mol
Percent Purity 98%
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene