Learn More
Potassium Fluoride Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30417139
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30417139 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30417139 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP13455050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Fluoride Dihydrate
CAS 13455-21-5
Quantità 50 g
Formula molecolare KF . 2H2O
InChI Formula InChI=1S/FH.K.2H2O/h1H;;2*1H2/q;+1;;/p-1
SMILES O.O.[F-].[K+]
IUPAC Name potassium;fluoride;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 94.13
Peso formulazione 93.9832