Learn More
Potassium fluoride, Puriss., ≥99%, Honeywell
Catalog Number 15670540
Click to view available options
Quantità:
20 kg
Imballaggio:
Paper / Poly Bag
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Materiale o nome chimico Potassium fluoride
Nota nome Puriss., ≥99%
CAS 7789-23-3
CAS max % 100.0000%
Quantità 20 kg
Formula molecolare FK
Formula lineare KF
Numero MDL MFCD00011398
Numero UN UN1812
Beilstein 3902818
Sinonimo potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
InChI Key NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].[K+]
IUPAC Name potassium fluoride
Molecular Weight (g/mol) 58.10
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
Peso formulazione 58.1g/mol
Percent Purity >99%
Grado puriss.
Imballaggio Paper / Poly Bag