Learn More
Potassium fluoride, Purum p.a., ≥99.0% (F), Solstice
Codice prodotto. 16645873
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
10kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16645873 25 kg 25kg
16635873 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16645873 Fornitore Fluka N. del fornitore 6024025KG
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-23-3
Formula molecolare FK
Molecular Weight (g/mol) 58.10
Numero MDL MFCD00011398
InChI Key NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name potassium fluoride
SMILES [F-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium fluoride
Quantità 25 kg
Numero UN UN1812