Learn More
Potassium Fluoride, TRC
Codice prodotto. 30422499
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30422499 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30422499 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP69508050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium fluoride
CAS 7789-23-3
Quantità 50 g
Formula molecolare FK
Sinonimo Potassium fluoride (KF) (9CI','ACI), Potassium fluoride (8CI), Clocat F, Potassium monofluoride, Potassium monofluoride (KF)
InChI Formula InChI=1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
SMILES [F-].[K+]
IUPAC Name Potassium fluoride
Molecular Weight (g/mol) 58.0967
Peso formulazione 57.9621