Learn More
Potassium formate, 99% (water less than 2%)
Codice prodotto. 11411938
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11411938 250 g 250g
11401938 1000 g 1000g
11421938 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11411938 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14551.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 590-29-4 | CHKO2 | 84.115 g/mol
Potassium formate acts as an intermediate in the formate potash process for the production of potassium. It is a deicing salt for used on roads. It serves as a corrosion inhibitor, an anti-scaling agent, a functional fluid, a processing aid and used in petroleum production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Potassium formate acts as an intermediate in the formate potash process for the production of potassium. It is a deicing salt for used on roads. It serves as a corrosion inhibitor, an anti-scaling agent, a functional fluid, a processing aid and used in petroleum production.
Solubility
Soluble in water and alcohol. Insoluble in ether.
Notes
Hygroscopic. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 590-29-4
Formula molecolare CHKO2
Molecular Weight (g/mol) 84.115
Numero MDL MFCD00013100
InChI Key WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium formate, formic acid potassium salt, formic acid, potassium salt, formic acid, k salt, hcook, mravencan draselny czech, hco2k, formic acid, potassium salt 1:1, potassium formira, 64-18-6 parent
PubChem CID 2735122
ChEBI CHEBI:63316
IUPAC Name potassium;formate
SMILES C(=O)[O-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Formate
Punto di fusione 165°C to 168°C
Densità 1.91
Intervallo percentuale saggio 99%
Note percentuale saggio (water <2%)
Quantità 250 g
Beilstein 3623272
Sensibilità Very Hygroscopic
Indice di Merck 14,7633
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohol; Insoluble in ether.
Peso formulazione 84.12
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium formate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium formate