Learn More
Potassium Hexacyanoferrate(II), Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10214160 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10214160 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10214160 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/4920/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 70°C
CAS 14459-95-1
Colore Yellow
pH 9.5
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare C6H6FeK4N6O3
Numero MDL MFCD00167023
InChI Key NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
IUPAC Name tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
Molecular Weight (g/mol) 422.39
Peso formulazione 422.4g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Identificativo prodotto
  • Ferricianuro di potassio, triidrato
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium ferrocyanide trihydrate