Learn More
Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, 98.5 to 102.0%, ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15698010 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15698010 5 g Glass bottle 5g
15678010 100 g Flacone in polietilene 100g
15688010 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15698010 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore P32895G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent, 98.5-102.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14459-95-1
Formula molecolare C6H6FeK4N6O3
Molecular Weight (g/mol) 422.39
Numero MDL MFCD00167023
InChI Key NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Punto di fusione 70°C
Colore Yellow
Quantità 5 g
Formula lineare K4Fe(CN)6 · 3H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 422.39g/mol
Percent Purity 98.5 to 102.0%
Odore Odorless
Imballaggio Glass bottle
Aspetto Crystalline
Densità 1.85g/cu.cm at 20°C