Learn More
Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, ≥98.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15668060 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15668060 100 g Flacone in polietilene 100g
15688060 500 g Flacone in polietilene 500g
15678060 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15668060 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore P9387100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥98.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14459-95-1
Formula molecolare C6H6FeK4N6O3
Molecular Weight (g/mol) 422.39
Numero MDL MFCD00167023
InChI Key NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Punto di fusione 70°C
Colore Yellow
Quantità 100 g
Formula lineare K4Fe(CN)6 · 3H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 422.39g/mol
Percent Purity ≥98.5%
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystalline
Densità 1,85g/cu.cm at 20°C