Learn More
Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10568630 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10568630 500 g 500g
10192150 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10568630 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/4960/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14459-95-1
Formula molecolare C6H6FeK4N6O3
Molecular Weight (g/mol) 422.39
Numero MDL MFCD00167023
InChI Key NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifications
Punto di fusione 70°C
Colore Yellow
pH 9.5
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 422.4g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Product Identifier
  • Ferricianuro di potassio, triidrato
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Hazard Statement
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium ferrocyanide trihydrate