Learn More
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15653340 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantità:
500 g
1 kg
6 x 500 g
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50kg
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantità unitSize
15653340 6 x 500 g pezzi 6
15633340 500 g 500g
15623340 1 kg 1kg
15643340 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15653340 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 312546X500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14459-95-1
Formula molecolare C6H6FeK4N6O3
Molecular Weight (g/mol) 422.39
Numero MDL MFCD00167023
InChI Key NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifikationer
Materiale o nome chimico Potassium Hexacyanoferrate(Ii) Trihydrate
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantità 6 x 500 g
Formula lineare K4Fe(CN)6 · 3H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 422.39
Percent Purity ≥99%
Grado ACS/puriss. p.a.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.