Learn More
Potassium Hexacyanoferrate(Ii) Trihydrate, purum, Solstice
Codice prodotto. 15681170
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 kg
Dimensione della confezione:
25kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15681170 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15681170 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 1263925KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Hexacyanoferrate(Ii) Trihydrate
CAS 14459-95-1
Quantità 25 kg
Formula molecolare C6H6FeK4N6O3
Formula lineare K4Fe(CN)6 · 3H2O
Numero MDL MFCD00167023
Numero UN NONH for all modes of transport
InChI Key NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
IUPAC Name tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
Molecular Weight (g/mol) 422.39
Peso formulazione 422.39g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado purum