Learn More
Potassium hexafluorophosphate, 99% min
Codice prodotto. 11359217
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
500g
Codice prodotto. 11359217
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040030.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 17084-13-8 | F6KP | 184.062 g/mol
Potassium hexafluorophosphate is used to prepare 1-butyl-3-methylimidazolium hexaflurorphospahte and other organic hexafluorophospahte compounds such as alkylaryliodonium hexafluorophopahtes and triarylsulfonium hexafluorophosphates. It is also used in the cationic polymerization reactions as photo initiators. It involves in producing catalyst for peptide coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 17084-13-8
Formula molecolare F6KP
Molecular Weight (g/mol) 184.062
Numero MDL MFCD00011412
InChI Key YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6
PubChem CID 23688904
IUPAC Name potassium;hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Materiale o nome chimico Potassium hexafluorophosphate
Punto di fusione 575°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99% min.
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 184.07
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White Powder
Densità 2.55 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consejos de prudencia
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium hexafluorophosphate
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado