Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Potassium hydrogen carbonate |
| Punto di fusione | 292.0°C |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Formula lineare | KHCO3 |
| Indice di Merck | 15,773 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: 600g/L water (60°C), practocally insoluble in alcohol, soluble in potassium carbonate solution |
| IUPAC Name | potassium hydrogen carbonate |
| Peso formulazione | 100.12 |
| Grado | Reagente ACS |