Learn More
Potassium Hydrogen Carbonate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Punto di fusione | 292°C |
| Colore | Yellow |
| pH | 8.2 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 500 g |
| IUPAC Name | potassium hydrogen carbonate |
| Peso formulazione | 100.12g/mol |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |