Learn More
Potassium hydrogen carbonate, extra pure
Codice prodotto. 15149724 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15149724 1 kg Flacone in plastica 1kg
15284834 5 kg Flacone in plastica 5kg
15294834 25 kg Fibre drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15149724 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450640010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.35€
    45.30€ / 1kg
    Risparmia 3.05€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 298-14-6 | CHKO3 | 100.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 298-14-6
Formula molecolare CHKO3
Molecular Weight (g/mol) 100.11
Numero MDL MFCD00011402
InChI Key TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
SMILES [K+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hydrogen carbonate
Punto di fusione 292.0°C
Quantità 1 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Formula lineare KHCO3
Indice di Merck 15,773
Informazioni di solubilità Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: 600g/L water (60°C), practocally insoluble in alcohol, soluble in potassium carbonate solution
IUPAC Name potassium;hydrogen carbonate
Peso formulazione 100.12
Grado Ultrapuro