Learn More
Potassium Hydrogen Phthalate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10254300 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10254300 100 g 100g
10040340 250 g 250g
10437460 500 g 500g
10151960 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10254300 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/5320/48
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Potassium Hydrogen Phthalate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical, Quantity: 500g, CAS: 877-24-7, White, Melting Point: 295 deg.C, Molecular Formula: C8H5KO4, Molecular Weight: 204.222, Packaging: Plastic powder jar, pH: 3.8 to 4.0 | CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204.222 g/mol
Potassium Hydrogen Phthalate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical, Quantity: 500g, CAS: 877-24-7, White, Melting Point: 295 deg.C, Molecular Formula: C8H5KO4, Molecular Weight: 204.222, Packaging: Plastic powder jar, pH: 3.8 to 4.0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 877-24-7
Formula molecolare C8H5KO4
Molecular Weight (g/mol) 204.222
Numero MDL 13070
InChI Key IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC Name potassium;2-carboxybenzoate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Specifica
Punto di fusione 295°C
Colore Bianco
pH 3.8 to 4.0
Forma fisica Solido
Quantità 100 g
Peso formulazione 204.22g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica