Learn More
Potassium hydrogen phthalate, for HPLC
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16514254 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16514254 50 g 50g
16524254 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16514254 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 463850500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 877-24-7
Formula molecolare C8H5KO4
Molecular Weight (g/mol) 204.22
InChI Key IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name potassium 2-carboxybenzoate
SMILES [K+].OC(=O)C1=CC=CC=C1C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hydrogen phthalate
Punto di fusione 295.0°C to 300.0°C
Quantità 50 g
Formula lineare 2-(HO2C)C6H4CO2K
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 80 g/L (20°C). Other solubilities: 330 g/L water (100°C), slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 204.22
Grado HPLC