Learn More
Potassium Hydrogen Phthalate, Mikromol™
Codice prodotto. 17928054
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17928054 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17928054 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM2540.060250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Potassium Hydrogen Phthalate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hydrogen phthalate
CAS 877-24-7
Nomi componenti o analita Potassium hydrogen phthalate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H5 O4 . K
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Phthalic acid monopotassium
InChI Formula InChI=1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
SMILES [K+].OC(=O)c1ccccc1C(=O)[O-]
IUPAC Name potassium;2-carboxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 204.22
Quantità 250 mg
Peso formulazione 203.9825 g/mol