Learn More
Potassium hydrogen sulfate, 97%
Codice prodotto. 11439633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Dimensione della confezione:
10000g
100g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11439633 500 g 500g
11434020 100 g 100g
11449633 2500 g 2500g
11459633 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11439633 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12428.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7646-93-7 | HKO4S | 136.16 g/mol
Potassium hydrogen sulfate is used in the conversion of tartrates to bitartrates in wine. It serves as a disintegrating agent in analytical chemistry and as an intermediate in the preparation of potassium persulfate by electrolysis. It is also employed in the manufacturing of fertilizers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Potassium hydrogen sulfate is used in the conversion of tartrates to bitartrates in wine. It serves as a disintegrating agent in analytical chemistry and as an intermediate in the preparation of potassium persulfate by electrolysis. It is also employed in the manufacturing of fertilizers.
Solubility
Soluble in water, acetone and ethanol.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong bases, strong oxidizing agents and alcohols.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7646-93-7
Formula molecolare HKO4S
Molecular Weight (g/mol) 136.16
Numero MDL MFCD00011404
InChI Key CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
IUPAC Name potassium;hydrogen sulfate
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hydrogen sulfate
Punto di fusione 195°C to 197°C (decomposition)
Quantità 500 g
Formula lineare KHSO4
Numero UN UN2509
Indice di Merck 14,7613
Informazioni di solubilità Soluble in water,acetone and ethanol.
Peso formulazione 136.17
Percent Purity 97%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.24
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium hydrogen sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydrogen sulfate