Learn More
Potassium Hydrogen Sulfate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10408610 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10408610 500 g 500g
10408420 250 g 250g
10418610 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10408610 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/5440/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Potassium Hydrogen Sulfate, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7646-93-7
Formula molecolare HKO4S
Molecular Weight (g/mol) 136.16
Numero MDL MFCD00011404
InChI Key CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 214°C
Colore White
pH 1
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
IUPAC Name potassium hydrogen sulfate
Peso formulazione 136.16g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium bisulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.