Learn More
Potassium Hydrogen Sulfate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescrizione
Potassium Hydrogen Sulfate, Certified AR for Analysis
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 214°C |
| Colore | White |
| pH | 1 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
| IUPAC Name | potassium;hydrogen sulfate |
| Peso formulazione | 136.16g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium bisulfate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydrogen sulfate