Learn More
Potassium Hydrogen Sulfate, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11473712 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11473712 250 g
11483712 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11473712 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215634083
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Identificatori chimici
CAS 7646-93-7
Formula molecolare HKO4S
Molecular Weight (g/mol) 136.16
Numero MDL MFCD00011404
InChI Key CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
IUPAC Name potassium hydrogen sulfate
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Hydrogen Sulfate
Quantità 250 g
Peso formulazione 136.2