Learn More
Potassium Hydrogen Sulfate, TRC
Codice prodotto. 30414566
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30414566 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30414566 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP69908010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Hydrogen Sulfate
CAS 7646-93-7
Quantità 10 g
Formula molecolare HKO4S
Sinonimo Hydrogen Potassium Sulfate, Monopotassium Sulfate, Potassium Acid Sulfate, Potassium Bisulfate, Potassium bisulphate, Potassium Hydrogen Sulfate, Potassium Sulfate (KHSO4), Sal Enixum
InChI Formula InChI=1S/K.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
SMILES [K+].OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name potassium;hydrogen sulfate
Molecular Weight (g/mol) 136.16
Peso formulazione 135.9233