Learn More
Potassium Hydrogen Tartrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10666842 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10666842 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10666842 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/5480/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 868-14-4
Colore White
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 1 kg
Formula molecolare C4H5KO6
Numero MDL MFCD00065392,MFCD00071626,MFCD00064206
Sinonimo potassium bitartrate, l +-potassium hydrogen tartrate, potassium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monopotassium tartrate, potassium acid tartrate, kaliumtartrat, potassium hydrogentartrate, 1-potassium hydrogentartrate, ksc657e1t, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, potassium salt 1:1
InChI Key KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
SMILES [K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
IUPAC Name 2,3-dihydroxybutanedioic acid;potassium
Molecular Weight (g/mol) 188.18
PubChem CID 24193652
Peso formulazione 188.18g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica