Learn More
Potassium Hydrogensulfate, Fused, ACS Reagent, Mixture of K2S2O7 and KHSO4, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15672230 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15672230 250 g Flacone in polietilene 250g
15662230 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15672230 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 223697250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent, Mixture of K2S2O7 and KHSO4
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7646-93-7 , 7790-62-7
Formula molecolare HKO4S
Molecular Weight (g/mol) 136.16
InChI Key CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name potassium hydrogen sulfate
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Hydrogensulfate, Fused
Nota nome Mixture of K2S2O7 and KHSO4
Colore White
Quantità 250 g
Numero MDL MFCD00011404
Numero UN UN2509
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder
Densità 2.512g/mL at 25°C