Learn More
Potassium Hydroxide Solution, 0.1M, Chem-Lab
Codice prodotto. 11903193
Cambia vista
Click to view available options
Solvente o matrice:
Ethanol
IPA (2-Propanol)
Water
pH:
13
14
Dimensione della confezione:
1L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Solvente o matrice pH unitSize
11903193 Ethanol 14 1L
11983193 IPA (2-Propanol) 13 1L
11913173 Water 13 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11903193 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL05.1125.1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Used as a titrant in volumetric analysis. Potassium Hydroxide Solution, 0.1M, Chem-Lab is a laboratory reagent that has 5.612g KOH per 1L of solvent. It is highly acidic in nature and is highly corrosive when handled. Choice of alcohol solvents or water matrix.
Potassium hydroxide solution is an effective conductor and alcoholic solutions are highly flammable. It is used in the production of other potassium compounds and as an electrolyte in alkaline batteries, such as those used in television remote controls. It is used in the manufacture of soft soaps and the production of biodiesel. It can be also be used in disinfection agents for surfaces that resist KOH corrosion, in chemical cremation and to identify some species of fungi.
Identificatori chimici
CAS 1310-58-3 , 64-17-5
Formula molecolare HKO
Molecular Weight (g/mol) 56.11
Numero MDL MFCD00003553
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Specifica
pH 14
Colore Colorless
Punti di ebollizione 79°C
Punto di fusione -117°C
Concentrazione 5.612g KOH/1L solvent
Densità 0.84g/mL
Sinonimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Informazioni di solubilità Soluble in Water
Quantità 1 L
IUPAC Name potassium hydroxide
Limite di esplosione 3.5–15.0% (V)
Punto d'infiammabilità 12°C
Peso formulazione 46.07g/mol
Normalità 0.1 N (±0.0002/20°C)
Odore Ethanolic
Solvente o matrice Ethanol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassio idrossido 0.1 mol/l in Alcole etilico
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,ethanol