Learn More
Potassium hydroxide, 0.1N Standardized Solution
Descrizione
Potassium hydroxide, 0.1N Standardized Solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium hydroxide |
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 L |
| Aspetto | Colorless liquid |
| Pressione del vapore | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Informazioni di solubilità | Freely soluble in water. Soluble in ethanol. |
| IUPAC Name | potassium;hydroxide |
| Peso formulazione | 56.11 |
Sicurezza e movimentazione
- Potassium hydroxide, 0.1N Standardized Solution
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide