Learn More
Potassium Hydroxide, 0.5N, Chem Lab™
Click to view available options
Quantità:
1 L
Concentrazione:
28.055 g KOH/l H2O = 0.5 N (±0.001/20°C)
28.06 g KOH/l CH3OH = 0.5 N (±0.001/20°C)
Specifica
pH | >13 |
Colore | Colorless |
Concentrazione | 28.06 g KOH/l CH3OH = 0.5 N (±0.001/20°C) |
Densità | 0.85g/mL |
Informazioni di solubilità | Soluble in Water |
Quantità | 1 L |
Odore | Alcoholic |
Forma fisica | Liquid |