Learn More
Potassium Hydroxide, 4M, Chem Lab™
Codice prodotto. 11905049
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
Dimensione della confezione:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11905049 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11905049 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL05.1132.5000
Specifica
Colore Colorless
Concentrazione 224g KOH/l H2O = 4 N (±0.008/20°C)
Densità 1.17g/mL
Informazioni di solubilità Soluble in Water
Quantità 5 L
Odore Odorless
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium hydroxide 4 mol/l
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide