Descrizione
- Stringent testing protocols may include trace metal analysis and specialized suitability testing, such as hybridoma or mouse embryo
- Includes application-specific formulations, such as tablets and prepared solutions.
Specifica
Specifica
| pH | 14 at 20°C |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 1327°C at 1,013 hPa |
| Punto di fusione | 360°C |
| Informazioni di solubilità | 1120g/L at 20°C |
| Quantità | 250 g |
| Percent Purity | ≥85% (KOH basis) |
| Odore | Odorless |
| Imballaggio | Poly bottle |
| Pressione del vapore | 1mmHg (719°C) |
| Vedi altri risultati |