Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium hydroxide |
| CAS | 1310-58-3, 7732-18-5 |
| Formula molecolare | HKO |
| Formula lineare | KOH |
| Numero MDL | MFCD00003553 |
| Densità | 1.3260g/mL |
| Sinonimo | potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol |
| InChI Key | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
| Quantità | 2.5 kg |
| Vedi altri risultati |