Learn More
Potassium Hydroxide, Certified AR for Analysis, Pellets, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10448990 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10448990 1 kg 1kg
10366240 500 g 500g
10142010 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10448990 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/5640/60
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
HKO, CAS Number-1310-58-3, potash lye, caustic potash, hydroxyde de potassium, caswell no. 693, potassium hydrate, potassium hydroxide, potasse caustique, potassa, potassium hydroxide solution, potassium hydroxide k oh, 500g, 1320 deg.C, CHEBI:32035, White, 56.11g/mol, KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-58-3
Formula molecolare HKO
Molecular Weight (g/mol) 56.11
Numero MDL MFCD00003553
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Specifica
pH 13.5
Colore Bianco
Punti di ebollizione 1320°C
Punto di fusione 360°C
Quantità 1 kg
IUPAC Name potassio; idrossido
Peso formulazione 56.11g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Forma fisica Solido
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium hydroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide