Learn More
Potassium hydroxide, pure, 8N solution in water
Codice prodotto. 10472463
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2 L
10 L
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
2L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10472463 2 L Flacone in plastica 2L
10619194 500 mL Flacone in plastica 500mL
11984131 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10472463 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 380620020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.65€
    89.30€ / 2L
    Risparmia 7.35€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-58-3 , 7732-18-5
Formula molecolare HKO
Molecular Weight (g/mol) 56.11
Numero MDL MFCD00003553
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hydroxide
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 2 L
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.326
Densità 1.3260g/mL
Formula lineare KOH
Indice di Merck 15,7761
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol
IUPAC Name potassium hydroxide
Peso formulazione 56.11
Grado Pure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 7.992 to 8.008N (20°C)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium hydroxide, 30-50% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide