Learn More
Potassium Hydroxide Solution 1M (1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10736292 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ampule
Dimensione della confezione:
1 fiala
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10736292 1 Ampule 1 fiala
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10736292 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/6630C/05
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Per analisi volumetrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Colorless
Numero MDL 3553
Quantità 1 Ampule
Imballaggio Fiala
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium hydroxide, 1N solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.