Learn More
Potassium Hydroxide Solution, 45 wt.% in H2O, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium hydroxide solution |
pH | 14 (at 20°C) |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 112°C |
Punto di fusione | -6°C |
Formula lineare | KOH |
Concentrazione | 45 wt. % in H2O |
Numero UN | UN1814 |
Densità | 1.456g/mL at 25°C |
Informazioni di solubilità | Completely miscible in water |