Learn More
Potassium Hydroxide Solution, volumetric, 0.5 M KOH in methanol (0.5N), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15693550 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15693550 2 L Glass Bottle 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15693550 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3193412L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Volumetric, 0.5 M KOH in methanol (0.5N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Hydroxide Solution
Nota nome Volumetric, 0.5M KOH in methanol (0.5N)
CAS 1310-58-3
Formula molecolare HKO
Formula lineare KOH
Numero MDL MFCD00003553
Numero UN UN2924
Densità 0.83g/mL at 25°C
Sinonimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Quantità 2 L
SMILES [OH-].[K+]
IUPAC Name potassium hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 56.11
Punto d'infiammabilità 11°C (51.8°F)
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Peso formulazione 56.11g/mol