Learn More
Potassium Hydroxide Solution, Volumetric, 8.0M KOH (8.0N), Solstice
Codice prodotto. 15648030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
Poly bottle
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15648030 50 mL Poly bottle 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15648030 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore P449450ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Volumetric, 8.0 M KOH (8.0N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hydroxide solution
pH 14 (at 20°C)
Colore Colorless
Nota nome Volumetric, 8.0M KOH (8.0N)
Punti di ebollizione ∼112°C (1013hPa)
CAS 1310-58-3
Punto di fusione ∼-6°C
Formula molecolare HKO
Formula lineare KOH
Numero MDL MFCD00003553
Numero UN UN1814
Densità ∽1.510g/cu.cm at 20°C
Sinonimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Informazioni di solubilità Completely soluble in water
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Quantità 50 mL
SMILES [OH-].[K+]
IUPAC Name potassium;hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Peso formulazione 56.11g/mol
Odore Odorless
Imballaggio Poly bottle
Forma fisica Liquid